Learn More
Bêta-naphtol violet, Thermo Scientific™
21.10€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS 7143-21-7
Formule moléculaire C16H9N3Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 497.36
Numéro MDL MFCD00021457
Clé InChI QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 44135658
Nom IUPAC Disodium ; 4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11455687
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11465687
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11475687
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24279.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le violet de Beta-Naphthol présente des propriétés antiseptiques et est utilisé dans la synthèse de certains colorants azoïques et antioxydants pour le caoutchouc. Il peut également être utilisé dans la détection de l’ion ferrique qui transforme la solution violette de Beta-Naphthol en vert.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
7143-21-7
497.36
QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
Disodium ; 4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-2,7-disulfonate
C16H9N3Na2O9S2
MFCD00021457
44135658
C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
beta-Naphthol Violet
C16H9N3Na2O9S2
Soluble in water.
C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
497.36
497.37
7143-21-7
MFCD00021457
QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
Disodium ; 4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-2,7-disulfonate
44135658
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 230-443-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante