Learn More
Bêta-naphtol violet, Thermo Scientific™
Code produit. 11465687
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le violet de Beta-Naphthol présente des propriétés antiseptiques et est utilisé dans la synthèse de certains colorants azoïques et antioxydants pour le caoutchouc. Il peut également être utilisé dans la détection de l’ion ferrique qui transforme la solution violette de Beta-Naphthol en vert.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7143-21-7
Formule moléculaire C16H9N3Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 497.36
Numéro MDL MFCD00021457
Clé InChI QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 44135658
Nom IUPAC Disodium ; 4-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Naphthol Violet
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 497.37
Odeur Odorless
Quantité 50 g