Learn More
Berkshire™ 360 Isolator Cleaning System
BIOPHARMA
Quick, easy and efficient cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
605.00€ - 1015.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
15428500
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
EC360.ICT.1
EasyClean™ 360 Isolator Cleaning Tool
605.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15418500
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
EC360.ECST.20
Knitted Polyester Elastic Covers with Padded Cover, Sterile Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17543286
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
EC360.ECST.20
Knitted Polyester Elastic Covers with Padded Cover, Sterile
1015.00€
200 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17503286
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
EC360.EC.6
Knitted Polyester Elastic Covers with Padded Cover
780.00€
25 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15438500
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
EC360.NW.40
Nonwoven Cellulose/Polyester Elastic Covers
785.00€
10 boîtes
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-12-2024
Description
EasyClean 360 Isolator Cleaning Tool (17-987-360)
  • Durable, mirror finish, stainless-steel mop head swivels 360° for easy maneuverability
  • Head can be locked for 180° swivel
  • Triangular head shape allows for improved access in tight corners
  • Lightweight anodized aluminum handles (included) in two lengths: 14 in. (35cm) and 24 in. (61cm)
  • Quick-connect mechanism for easy handle attachment
  • Autoclavable (recommended maximum of 121°C for 30 min.)
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A environments after sterilizing
EasyClean 360 ICT Sterile Knitted Polyester Elastic and Padded Covers (17-987-362)
  • Made from Berkshire’s SuperPolx™ 1200A 100% continuous filament knitted polyester material 
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom for superior giver, particle and residue performance
  • Non-shedding and low-linting cover per USP requirements
  • Stretch fabric and elastic edge for easy on/off with secure fit on mop head
  • Absorbent polyester knit is abrasion resistant; handles a wide range of cleaning solutions
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A Environments
  • Sterile
EasyClean 360 ICT Non-Sterile Knitted Polyester Elastic and Padded Covers (17-987-361)
  • Made from Berkshire’s SuperPolx™ 1200A 100% continuous filament knitted polyester material 
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom for superior giver, particle and residue performance
  • Non-shedding and low-linting cover per USP requirements
  • Stretch fabric and elastic edge for easy on/off with secure fit on mop head
  • Absorbent polyester knit is abrasion resistant; handles a wide range of cleaning solutions
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A Environments after sterilizing
  • Non-sterile
EasyClean 360 ICT Nonwoven Elastic Covers (17-987-363)
  • Made from Berkshire’s Durx™ 670 55% cellulose/45% polyester nonwoven material 
  • Absorbent rayon inner layer
  • Elastic edge allows easy installation and secure fit on mop head
  • Recommended for use in ISO Class 5-8/EU Grade C-D environments
Spécification
Spécification
Cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.