Learn More
Éther chlorométhylique de benzyle, tech. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3587-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.609 |
Numéro MDL | MFCD00000886 |
Clé InChI | LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl |
CID PubChem | 137983 |
Nom IUPAC | chlorométhoxyméthylbenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15446688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60207.AD |
50 mL |
112.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15456688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60207.AK |
250 mL |
362.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzyl chloromethyl ether is employed in the introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éther chlorométhylique de benzyle est utilisé dans l’introduction des groupes benzoyloxy- et hydroxyméthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau [2,7 g/l (25 C)]
Remarques
Stocker entre 2 et 8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants.
Identifiants chimiques
3587-60-8 | |
156.609 | |
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N | |
137983 | |
C1=CC=C(C=C1)COCCl |
C8H9ClO | |
MFCD00000886 | |
benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl | |
chlorométhoxyméthylbenzène |
Spécification
Benzyl chloromethyl ether | |
1.126 | |
C8H9ClO | |
1.527 | |
UN2810 | |
benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl | |
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N | |
chlorométhoxyméthylbenzène | |
137983 | |
70% |
3587-60-8 | |
102°C | |
C6H5CH2OCH2Cl | |
MFCD00000886 | |
1364034 | |
Soluble in water [2.7g/L (25 C)] | |
C1=CC=C(C=C1)COCCl | |
156.609 | |
156.61 | |
Technique |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H350-H373-H318-H302-H315-H335
Toxic if inhaled.
May cause cancer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only