Learn More
Éther chlorométhylique de benzyle, tech. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15456688
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Benzyl chloromethyl ether is employed in the introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther chlorométhylique de benzyle est utilisé dans l’introduction des groupes benzoyloxy- et hydroxyméthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau [2,7 g/l (25 C)]
Remarques
Stocker entre 2 et 8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3587-60-8
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
Numéro MDL MFCD00000886
Clé InChI LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
CID PubChem 137983
Nom IUPAC chlorométhoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloromethyl ether
Densité 1.126
Point d’ébullition 102°C
Formule linéaire C6H5CH2OCH2Cl
Indice de réfraction 1.527
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2810
Beilstein 1364034
Informations sur la solubilité Soluble in water [2.7g/L (25 C)]
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Technique