Learn More
Alcool benzylique, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99%
13.06€ - 655.63€
Identifiants chimiques
CAS | 100-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00004599,MFCD03792087 |
Clé InChI | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol |
CID PubChem | 244 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
Nom IUPAC | Phénylméthanol |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15680980
|
Honeywell Research Chemicals
108006-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15620990
|
Honeywell Research Chemicals
108006-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15690980
|
Honeywell Research Chemicals
108006-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15600990
|
Honeywell Research Chemicals
108006-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15610990
|
Honeywell Research Chemicals
108006-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
100-51-6 | |
108.14 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
244 | |
Phénylméthanol |
C7H8O | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
CHEBI:17987 | |
OCC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Benzyl Alcohol | |
-15.4°C | |
1.045g/mL at 25°C | |
96°C (204.8°F) | |
C7H8O | |
n20/D 1.539(lit.) | |
UN3334 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
OCC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
3.7 (vs air) | |
108.14g/mol | |
≥99% | |
Liquid |
100-51-6 | |
Incolore | |
205.3°C | |
817°F | |
C6H5CH2OH | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
878307 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
Phénylméthanol | |
244 | |
CHEBI:17987 | |
3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C) | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P261-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338
H302 + H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 202-859-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DN3150000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.