Learn More
Alcool benzylique, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15600990
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Point de fusion -15.4°C
Couleur Incolore
Densité 1.045g/mL at 25°C
Point d’ébullition 205.3°C
Point d’éclair 96°C (204.8°F)
Température d’allumage 817°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.539(lit.)
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN3334
Beilstein 878307
Densité de vapeur 3.7 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Tension de vapeur 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.