Learn More
Alcool benzylique, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
45.73€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-51-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Numéro MDL | 4599 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10203470
|
Fisher Chemical
B/2550/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10602261
|
Fisher Chemical
B/2550/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
100-51-6 | |
C7H8O | |
4599 |
Spécification
100-51-6 | |
Jaune | |
C7H8O | |
3.72 | |
0.13mbar at 20°C |
-15°C | |
205°C | |
4599 | |
108.14g/mol | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.