Learn More
Alcool benzylique, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10602261
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Numéro MDL 4599
Spécification
Point de fusion -15°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 205°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 3.72
Poids de la formule 108.14g/mol
Tension de vapeur 0.13mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.