Learn More
Cétone de benzyl 4-chlorophényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 596.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1889-71-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.69 |
Numéro MDL | MFCD00016342 |
Clé InChI | DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by |
CID PubChem | 233840 |
Nom IUPAC | 1-(4-chlorophényl)-2-phényléthanone |
SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.06 |
5 g |
47.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.14 |
25 g |
142.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.22 |
100 g |
596.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1889-71-0 | |
230.69 | |
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N | |
233840 | |
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 |
C14H11ClO | |
MFCD00016342 | |
benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by | |
1-(4-chlorophényl)-2-phényléthanone |
Spécification
Benzyl 4-chlorophenyl ketone | |
103°C to 107°C | |
MFCD00016342 | |
benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by | |
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 | |
230.69 | |
230.69 |
1889-71-0 | |
C14H11ClO | |
976443 | |
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-chlorophényl)-2-phényléthanone | |
233840 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only