Learn More
Cétone de benzyl 4-chlorophényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl 4-chlorophenyl ketone |
Point de fusion | 103°C to 107°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 976443 |
Poids de la formule | 230.69 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Benzyl 4-chlorophenyl ketone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Benzyl 4-chlorophenyl ketone