Learn More
Benzyl 2-(hydroxyméthyl)-1-indolinecarboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
107.00€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS 135829-04-8
Formule moléculaire C17H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.327
Numéro MDL MFCD02682013
Clé InChI QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
CID PubChem 2776402
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate de benzyle
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10722673
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC13409DA
1 g
107.00€
1g
10690656
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC13409DE
5 g
355.00€
5g
Identifiants chimiques
135829-04-8
283.327
QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
2776402
C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
C17H17NO3
MFCD02682013
benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
2-(hydroxyméthyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate de benzyle
Spécification
Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
94.5
95%
C17H17NO3
benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
283.327
283.33
135829-04-8
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD02682013
QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
2-(hydroxyméthyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate de benzyle
2776402
95%