Learn More
Benzyl 2-(hydroxyméthyl)-1-indolinecarboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10690656
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 135829-04-8
Formule moléculaire C17H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 283.327
Numéro MDL MFCD02682013
Clé InChI QSMOQTIGILELKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 2-hydroxymethyl-1-indolinecarboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl indoline-1-carboxylate, benzyl 2-hydroxymethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2,3-dihydro-2-hydroxymethyl-, phenylmethyl ester, acmc-20c3wg, 1-benzyloxycarbonylindoline-2-methanol, +/-1-benzyloxycarbonyl-2-hydroxymethylindoline
CID PubChem 2776402
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate de benzyle
SMILES C1C(N(C2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2-(hydroxymethyl)-1-indolinecarboxylate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 283.33
Pourcentage de pureté 95%