Learn More
Benzoylnitrométhane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.90€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 614-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
Numéro MDL | MFCD00010218 |
Clé InChI | JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone |
CID PubChem | 94833 |
Nom IUPAC | 2-nitro-1-phényléthanone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707963
|
Thermo Scientific Acros
372790050 |
5 g | Flacon en verre |
65.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10631214
|
Thermo Scientific Acros
372790250 |
25 g | Flacon en verre |
225.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
614-21-1 | |
165.15 | |
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N | |
94833 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-] |
C8H7NO3 | |
MFCD00010218 | |
benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone | |
2-nitro-1-phényléthanone |
Spécification
Benzoylnitromethane | |
97.5 | |
101°C to 106°C | |
Authentique | |
C8H7NO3 | |
MFCD00010218 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-] | |
165.15 | |
165.15 | |
Liquide |
614-21-1 | |
100.0 | |
Marron à jaune ou incolore | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5C(O)CH2NO2 | |
benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone | |
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitro-1-phényléthanone | |
94833 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only