Learn More
Benzoylnitrométhane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10631214
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-21-1
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00010218
Clé InChI JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
CID PubChem 94833
Nom IUPAC 2-nitro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylnitromethane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Marron à jaune ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(O)CH2NO2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide