Learn More
Benzoylacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
53.06€ - 672.35€
Identifiants chimiques
CAS | 93-91-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.188 |
Numéro MDL | MFCD00008786 |
Clé InChI | CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton |
CID PubChem | 7166 |
Nom IUPAC | 1-phénylbutane-1,3-dione |
SMILES | CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11411908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14537.18 |
50 g |
53.06€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11421908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14537.30 |
250 g |
218.09€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14537.0B |
1000 g |
672.35€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa benzoylacétone a été utilisée comme modèle de composé 1,3-dicarbonyle pour l’étude des équilibres céto-énol dans des solutions aqueuses acides et micellaires. De plus, il a été étudié en utilisant la diffraction des électrons en phase gazeuse et la chimie quantique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
93-91-4 | |
162.188 | |
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N | |
7166 | |
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C10H10O2 | |
MFCD00008786 | |
benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton | |
1-phénylbutane-1,3-dione |
Spécification
Benzoylacetone | |
55°C to 60°C | |
260°C to 262°C | |
MFCD00008786 | |
benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton | |
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylbutane-1,3-dione | |
7166 | |
≥98% |
93-91-4 | |
1.09 | |
C10H10O2 | |
742413 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
162.188 | |
162.19 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-286-4
missing translation for 'rtecsNumber' : EK3540200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante