Learn More
Benzoylacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401908
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzoylacétone a été utilisée comme modèle de composé 1,3-dicarbonyle pour l’étude des équilibres céto-énol dans des solutions aqueuses acides et micellaires. De plus, il a été étudié en utilisant la diffraction des électrons en phase gazeuse et la chimie quantique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-91-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00008786
Clé InChI CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
CID PubChem 7166
Nom IUPAC 1-phénylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylacetone
Point de fusion 55°C to 60°C
Densité 1.09
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Quantité 1000 g
Beilstein 742413
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté ≥98%