Learn More
Bromure de benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 618-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.02 |
Numéro MDL | MFCD00000112 |
Clé InChI | AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide |
CID PubChem | 12056 |
Nom IUPAC | benzoyl bromide |
SMILES | BrC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10707773
|
Thermo Scientific Acros
160950050 |
5 mL | Flacon en verre |
24.90€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10527563
|
Thermo Scientific Acros
160950250 |
25 mL | Flacon en verre |
80.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10570204
|
Thermo Scientific Acros
160951000 |
100 mL | Flacon en verre |
276.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
618-32-6 | |
185.02 | |
AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N | |
12056 | |
BrC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C7H5BrO | |
MFCD00000112 | |
benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide | |
benzoyl bromide |
Spécification
Benzoyl bromide | |
96.0 | |
-24.0°C | |
1.5700g/mL | |
90°C | |
96% min. (GC) | |
C6H5COBr | |
MFCD00000112 | |
1.57 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: miscible in ethyl ether | |
BrC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
185.02 | |
185.02 | |
Liquide |
618-32-6 | |
100.0 | |
Orange | |
218.0°C to 219.0°C | |
Authentique | |
C7H5BrO | |
1.5880 to 1.5900 | |
09,195 | |
benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide | |
AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N | |
benzoyl bromide | |
12056 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-544-2
- Benzoyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only