Learn More
Bromure de benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10570204
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-32-6
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Numéro MDL MFCD00000112
Clé InChI AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide
CID PubChem 12056
Nom IUPAC Bromure de benzoyle
SMILES BrC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -24.0°C
Couleur Orange
Densité 1.5700g/mL
Point d’ébullition 218.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COBr
Indice de réfraction 1.5880 to 1.5900
Quantité 100 mL
Beilstein 09,195
Gravité spécifique 1.57
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: miscible in ethyl ether
Poids de la formule 185.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.