Learn More
Benzopinacole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.90€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 464-72-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H22O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.45 |
Numéro MDL | MFCD00004448 |
Clé InChI | MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl |
CID PubChem | 94766 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10559630
|
Thermo Scientific Acros
105590100 |
10 g | Flacon en verre |
25.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10418630
|
Thermo Scientific Acros
105591000 |
100 g | Flacon en plastique |
127.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
464-72-2 | |
366.45 | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
94766 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol |
Spécification
Benzopinacole | |
464-72-2 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
97.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2 | |
06, 1058 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol | |
94766 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
184°C to 186°C | |
Authentique | |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
15, 1103 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O | |
366.45 | |
366.45 | |
Poudre ou cristaux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-356-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KI2750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only