Learn More
Benzopinacole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10418630
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-72-2
Formule moléculaire C26H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.45
Numéro MDL MFCD00004448
Clé InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
CID PubChem 94766
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzopinacole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184°C to 186°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2
Quantité 100 g
Beilstein 06, 1058
Merck Index 15, 1103
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 366.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux