Learn More
Corning™ Tubes de décharge courbés
Tubes de décharge courbés Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
Marque: Corning™ 6879
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pliée
- Comprennent un manchon de protection
Spécification
Pliée | |
FEP, Polypropylène | |
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants | |
Manchon protecteur |
Tube de décharge | |
2,5 à 10 ml | |
Distributeur adaptable sur flacons de 2,5 à 10 ml | |
80 mm |