Learn More
Corning™ Tubes de décharge courbés
Tubes de décharge courbés Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
13.96€ - 31.43€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge |
---|---|
Angle | Pliée |
Matériau | FEP, Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |
Comprend | Manchon protecteur |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16882120
|
Corning™
6879 |
2,5 à 10 ml |
13.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892120
|
Corning™
6880 |
25 à 100 ml |
31.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pliée
- Comprennent un manchon de protection
Spécification
Tube de décharge | |
FEP, Polypropylène | |
Manchon protecteur |
Pliée | |
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants |