Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Compact unit that provides accurate and reliable readings.
788.91€
Spécification
Précision (pH) | ±0,003 |
---|---|
Précision (température) | ±0,5°C/±1°F |
Gamme (pH) | -2 à 20 |
Résolution (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
Gamme (mV) | -1999,9 à 19,999 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12401240
|
Jenway™
35459-04 |
Étalon |
788.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Supports one, two, or three point pH calibration
- Up to three decimal place resolution for accurate readings
Spécification
±0,003 | |
-2 à 20 | |
-1999,9 à 19,999 |
±0,5°C/±1°F | |
0,001, 0,01, 0,1 |