Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Compact unit that provides accurate and reliable readings.
Marque:  Jenway™ 35459-04
749.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12401240
  • 897.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Prend en charge l’étalonnage du pH en un, deux ou trois points
  • Résolution avec une précision de jusqu’à trois décimales pour des mesures précises
Spécification
Spécification
Étalon
± 0,5°C/±1°F
-2 à 20
-1999,9 à 19,999
Kit de pH-mètre numérique standard, électrode en verre, compensation automatique de la température, tampons ; 120 V.
Électrode en verre, compensation automatique de la température, tampons
±0,003
0,001, 0,01, 0,1
LCD, personnalisé avec rétroéclairage