Learn More
Bel-Art™ Pipeteur SP Scienceware™ Varipet™
Aide au pipetage à remplissage automatique conçue pour augmenter la vitesse, la facilité et la commodité du pipetage dans un distributeur à déplacement positif et fiable
280.12€ - 299.00€
Spécification
Précision | ± 0,5 % |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette |
Volume (métrique) | 10 ml |
Incréments | 0.2mL |
Code produit | Marque | Comprend | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10374415
|
Bel-Art™
F37895-1100 |
Manche en PP, piston en PTFE, seringue en verre borosilicaté, raccord Luer-Lock en acier chromé | Embout Luer-Lock |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18825232
|
Bel-Art™
F37895-0100 |
Ergonomic handle, PTFE coated plunger | Teflon tip |
280.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Manche en PP pour une utilisation prolongée sans fatigue
- Piston en PTFE assurant un fonctionnement uniforme et régulier dans les tâches répétitives
- Volume de distribution réglable en tournant le bouton situé à la base de l’unité
- La précision est de ± 0,5 %
Pointe en Téflon™
Avec résistance chimique car les liquides ne sont en contact qu’avec le verre borosilicaté et le
Luer Lock
en Téflon - Fournie avec un raccord Luer-Lock en acier chromé, à compléter avec une canule amovible pour une utilisation générale
Spécification
± 0,5 % | |
Pipette | |
0.2mL |
1 | |
10 ml |