Learn More
Bel-Art™ Pipeteur SP Scienceware™ Varipet™
Aide au pipetage à remplissage automatique conçue pour augmenter la vitesse, la facilité et la commodité du pipetage dans un distributeur à déplacement positif et fiable
Marque: Bel-Art™ F37895-0100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylene handle to permit extended use without fatigue
- PTFE plunger assures smooth, consistent operation in repetitive tasks
- Dispensing volume can be adjusted by turning the knob at the base of the unit
- Accuracy is ±0.5%
Teflon™ Tip
With chemical resistance because the fluids only contact the borosilicate glass and Teflon
Luer Lock
Supplied with chrome-plated steel Luer lock fitting, complete with removable cannula for general use
Spécification
±0.5% | |
1 | |
10 mL | |
0.2mL |
Teflon tip | |
Pipette | |
Ergonomic handle, PTFE coated plunger |