Learn More
Bel-Art™ Stylos techniques SP Scienceware™
Les stylos jetables à pointe souple et à usage intensif sont disponibles en sept couleurs et permettent d’écrire sur du verre, du métal, de la céramique, des plastiques, du papier et bien plus encore
23.35€ - 27.00€
Spécification
Type de produit | Stylo technique |
---|---|
Type de pointe | Pointe souple |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Oui |
Comprend | Bouchon à clipser |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10366992
|
Bel-Art™
F13384-0001 |
Noir |
23.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362724
|
Bel-Art™
F13384-0003 |
Blanc | |||||||
10123392
|
Bel-Art™
F13384-0004 |
Jaune | |||||||
10295302
|
Bel-Art™
F13384-0005 |
Bleu | |||||||
10133392
|
Bel-Art™
F13384-0006 |
Vert | |||||||
10673523
|
Bel-Art™
F13384-0007 |
Orange | |||||||
10423522
|
Bel-Art™
F13384-0002 |
Rouge | |||||||
Description
- La peinture de marquage à base d’huile résiste au lavage, à l’érosion, aux acides doux et aux alcalis
- Plage de températures de fonctionnement de –46™ à +65°C (–50° à +150°F)
- Résiste à l’autoclavage à 121°C (250°F)
- Marquage d’environ 1 mm (0,040 po.) de large
Spécification
Stylo technique | |
Autoclavable | |
Bouchon à clipser | |
-50°F à +150°F | |
À l’unité |
Pointe souple | |
Oui | |
Pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, les plastiques, le papier, etc. | |
-46°C à +65°C | |
1 mm |