Learn More
Bel-Art™ Stylos techniques SP Scienceware™
Les stylos jetables à pointe souple et à usage intensif sont disponibles en sept couleurs et permettent d’écrire sur du verre, du métal, de la céramique, des plastiques, du papier et bien plus encore
Brand: Bel-Art™ F13384-0005
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La peinture de marquage à base d’huile résiste au lavage, à l’érosion, aux acides doux et aux alcalis
- Plage de températures de fonctionnement de –46™ à +65°C (–50° à +150°F)
- Résiste à l’autoclavage à 121°C (250°F)
- Marquage d’environ 1 mm (0,040 po.) de large
Specifications
Pointe souple | |
Bleu | |
Oui | |
Pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, les plastiques, le papier, etc. | |
-46°C à +65°C | |
1 mm |
Stylo technique | |
Autoclavable | |
Bouchon à clipser | |
-50°F à +150°F | |
À l’unité |