Learn More
Bel-Art™ Agitateur pour cuve Stir and Add™ SP Scienceware™
Fabriqué en acrylique transparent avec un manche droit, cet outil s’utilise lorsque les réactions sont effectuées directement dans des cuves, pour mélanger les réactifs ajoutés
69.85€ - 71.50€
Spécification
Diamètre (impériale) | 0,125 po |
---|---|
Diamètre (métrique) | 3,17mm |
Matériau | Acrylique |
Quantité | 36/boîte |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour ajouter des enzymes et d’autres matériaux à la solution dans les cellules spectrophotomètres, cet outil est utilisé lorsque les réactions sont effectuées directement dans les cuvettes, pour mélanger les réactifs ajoutés |
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12338875
|
Bel-Art™
F37752-0000 |
Type de cellule :Trajet optique 10 mm ; poignée droite | 4,5 po | 11,4cm | |||||
10307814
|
Bel-Art™
F37752-0001 |
Type de cellule :Semi-micro ; manche droit | 5,1 po | 13cm | |||||
Description
- Les mouvements de la cellule vers le haut et vers le bas assurent un mélange complet
- Diamètre du rayon : 3,17 mm (0,125 po)
- Manche droit
Utilisé pour ajouter des enzymes et autres matières à une solution dans des cellules de spectrophotomètre.
Spécification
0,125 po | |
Acrylique | |
Utilisé pour ajouter des enzymes et d’autres matériaux à la solution dans les cellules spectrophotomètres, cet outil est utilisé lorsque les réactions sont effectuées directement dans les cuvettes, pour mélanger les réactifs ajoutés |
3,17mm | |
36/boîte |