Learn More
Bel-Art™ Agitateur pour cuve Stir and Add™ SP Scienceware™
Fabriqué en acrylique transparent avec un manche droit, cet outil s’utilise lorsque les réactions sont effectuées directement dans des cuves, pour mélanger les réactifs ajoutés
Marque:  Bel-Art™ F37752-0001
Code produit. 10307814
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les mouvements de la cellule vers le haut et vers le bas assurent un mélange complet
  • Diamètre du rayon : 3,17 mm (0,125 po)
  • Manche droit
Utilisé pour ajouter des enzymes et autres matières à une solution dans des cellules de spectrophotomètre.
Spécification
Spécification
Type de cellule :Semi-micro ; manche droit
Utilisé pour ajouter des enzymes et d’autres matériaux à la solution dans les cellules spectrophotomètres, cet outil est utilisé lorsque les réactions sont effectuées directement dans les cuvettes, pour mélanger les réactifs ajoutés
3,17mm
Acrylique
0,125 po
5,1 po
13cm
36/boîte