Learn More
Bel-Art™ Mini portoirs flottables pour microtubes à centrifuger PrepSafe™
Les languettes d’immobilisation empêchent les tubes de s’ouvrir lorsqu’ils sont sous pression, immergés ou renversés
14.40€ - 50.60€
Spécification
Type de produit | Rack, tube de microcentrifugation |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité | Tubes (1,5 à 2 ml) |
Matériau | En PP |
Positions | 12 |
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15500012
|
Bel-Art™
F18742-0127 |
Rack, tube de microcentrifugation | Accessoire pour agitation au vortex | Jaune vif | |||||
15560002
|
Bel-Art™
F18742-0123 |
Rack, tube de microcentrifugation | Aucun accessoire | Jaune vif | |||||
15540002
|
Bel-Art™
F18742-0121 |
Rack, tube de microcentrifugation | Aucun accessoire | Turquoise | |||||
15550002
|
Bel-Art™
F18742-0122 |
Rack, tube de microcentrifugation | Aucun accessoire | Fuschia | |||||
15580002
|
Bel-Art™
F18742-0125 |
Rack, tube de microcentrifugation | Accessoire pour agitation au vortex | Turquoise |
44.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15570002
|
Bel-Art™
F18742-0124 |
Rack, tube de microcentrifugation | Accessoire pour agitation au vortex | Naturel |
50.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15590002
|
Bel-Art™
F18742-0126 |
Rack, tube de microcentrifugation | Accessoire pour agitation au vortex | Fuschia |
44.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15530002
|
Bel-Art™
F18742-0120 |
Rack, tube de microcentrifugation | Aucun accessoire | Naturel |
15.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les languettes d’immobilisation empêchent les tubes de s’ouvrir lorsqu’ils sont sous pression, immergés ou renversés
- Peuvent accueillir jusqu’à douze tubes à centrifuger de 1,5 ml ou 2,0 ml dans des emplacements numérotés
- Poignée en relief pour un levage aisé sans agiter les échantillons
- Le pied stable permet de conserver les racks à la verticale sur la paillasse
- Utilisation dans des bains-marie, de la glace ou sur la paillasse
- Le diamètre externe de 95 mm s’adapte à la plupart des béchers de 1000 ml
- Disponibles avec ou sans fixation tourbillonnaire dans une variété de couleurs
- Structure en PP autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Accessoire pour agitation au vortex amovible disponible séparément (Mfr. N° F187420140)
Spécification
Rack, tube de microcentrifugation | |
Tubes (1,5 à 2 ml) | |
12 | |
10/boîte |
Autoclavables | |
En PP | |
Béchers de 1000 ml, bains-marie |