Learn More
Bel-Art™ Mini portoirs flottables pour microtubes à centrifuger PrepSafe™
Les languettes d’immobilisation empêchent les tubes de s’ouvrir lorsqu’ils sont sous pression, immergés ou renversés
Marque: Bel-Art™ F18742-0120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les languettes d’immobilisation empêchent les tubes de s’ouvrir lorsqu’ils sont sous pression, immergés ou renversés
- Peuvent accueillir jusqu’à douze tubes à centrifuger de 1,5 ml ou 2,0 ml dans des emplacements numérotés
- Poignée en relief pour un levage aisé sans agiter les échantillons
- Le pied stable permet de conserver les racks à la verticale sur la paillasse
- Utilisation dans des bains-marie, de la glace ou sur la paillasse
- Le diamètre externe de 95 mm s’adapte à la plupart des béchers de 1000 ml
- Disponibles avec ou sans fixation tourbillonnaire dans une variété de couleurs
- Structure en PP autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Accessoire pour agitation au vortex amovible disponible séparément (Mfr. N° F187420140)
Spécification
Aucun accessoire | |
Autoclavables | |
Tubes (1,5 à 2 ml) | |
12 | |
10/boîte |
Rack, tube de microcentrifugation | |
Naturel | |
En PP | |
Béchers de 1000 ml, bains-marie |