Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 20-25 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
49.90€ - 52.25€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Bleu |
Capacité | Tubes (20 à 25 mm) |
Matériau | Acier recouvert d’époxy |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15580032
|
Bel-Art™
F18772-0001 |
40 |
49.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13452509
|
Bel-Art™
F18774-0160 |
60 |
52.25€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Permet de stocker 40 et 60 tubes
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Bleu | |
Acier recouvert d’époxy | |
3,25 in |
Autoclavables | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
83 mm | |
25 mm |