Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 20-25 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel-Art™ F18772-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Permet de stocker 40 et 60 tubes
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Bleu | |
Acier recouvert d’époxy | |
11,58 x 5,06 x 3,25 po. (293 x 128 x 83 mm) | |
11,58 in | |
5,06 in | |
3,25 in |
Autoclavables | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
40 | |
293 mm | |
128 mm | |
83 mm | |
25 mm |