Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 10-13 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel-Art™ F18750-0002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Jaune | |
Acier recouvert d’époxy | |
8 x 4,4 x 2,5 po. (20,5 x 11,3 x 6,4cm) | |
8,07 in | |
4,45 in | |
2,51 in |
Autoclavables | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
72 | |
20,5 cm | |
11,3 cm | |
6,4 cm | |
13 mm |