Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 10-13 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
sur devis - 57.85€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité | Tubes (10 à 13 mm) |
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 13 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15550012
|
Bel-Art™
F18750-0003 |
Orange | 72 | ||||||
15520012
|
Bel-Art™
F18750-0000 |
Vert | 72 | ||||||
15530012
|
Bel-Art™
F18750-0001 |
Bleu | 72 |
50.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540012
|
Bel-Art™
F18750-0002 |
Jaune | 72 | ||||||
15560012
|
Bel-Art™
F18753-0001 |
Bleu | 108 |
sur devis
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13462499
|
Bel-Art™
F18751-0160 |
Bleu | 60 |
45.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13492499
|
Bel-Art™
F18752-1150 |
Bleu | 150 |
54.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12962550
|
Bel-Art™
F18753-0000 |
Vert | 108 | ||||||
Description
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
13 mm |