Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 10-13 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel-Art™ F18753-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavable
Informations sur la commande
dimHolds
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
108 | |
1/boîte | |
20,5 x 16,4 x 6,4cm | |
16,4 cm | |
13 mm |
9 x 12 | |
Vert | |
Acier recouvert d’époxy | |
Rectangle | |
223deg;C | |
20,5 cm | |
6,4 cm |