Learn More
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes SP Scienceware™ Polystop™
Empêche l’ébrèchement du compte-gouttes en verre lors de sa réinsertion dans le flacon compte-gouttes
22.80€ - 27.63€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Description
- Le compte-gouttes se dégage facilement, tandis que le bouchon reste bien en place sur le col du flacon pour repositionner le compte-gouttes en toute sécurité
- Bouchon en PP
- Le flacon en verre transparent est muni d’un col en T rodé, et le compte-gouttes d’un bulbe en vinyle souple
- Se démonte pour un nettoyage facile
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Polypropylène |