Learn More
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes SP Scienceware™ Polystop™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Description
- Le compte-gouttes se dégage facilement, tandis que le bouchon reste bien en place sur le col du flacon pour repositionner le compte-gouttes en toute sécurité
- Bouchon en PP
- Le flacon en verre transparent est muni d’un col en T rodé, et le compte-gouttes d’un bulbe en vinyle souple
- Se démonte pour un nettoyage facile
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Matériau du bouchon | Polypropylène |