Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Multipurpose Trays
These large-capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses
33.80€
Spécification
Capacité (métrique) 8.5 L
Matériau Polypropylene
Type Multi-Purpose Tray
Forme Rectangular
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
15549205
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F16200-0011
12.75 x 10.5 x 4.25 in. (32.4 x 26.7 x 10.8 cm) Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • The substantial depth and 8.5L (9 qt) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice
  • The trays are steam autoclavable at 121°C (250°F) and excellent for holding instruments while autoclaving
  • Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware
  • Inside corners are rounded for easy cleaning
  • The top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements
Spécification
Spécification
8.5 L
Multi-Purpose Tray
Autoclavable
Polypropylene
Rectangular