Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Multipurpose Trays
These large-capacity, rugged polypropylene trays have multiple uses
Marque:  Bel-Art™ F16200-0011
Code produit. 15549205
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • The substantial depth and 8.5L (9 qt) volume of each can be used to hold a large quantity of samples in a water bath or on ice
  • The trays are steam autoclavable at 121°C (250°F) and excellent for holding instruments while autoclaving
  • Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware
  • Inside corners are rounded for easy cleaning
  • The top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Each size nests with identical trays to minimize storage space requirements
Spécification
Spécification
8.5 L
10.8 cm
Polypropylène
26.7 cm
4.25 in.
10.5 in.
Autoclavable
12.75 x 10.5 x 4.25 in. (32.4 x 26.7 x 10.8 cm)
32.4 cm
Plateau polyvalent
12.75 in.
Rectangulaires
9 qt.