Learn More
Bel-Art™ Pinces de burette en polypropylène SP Scienceware™
Les pinces anti-corrosion maintiennent les burettes fermement en place
27.10€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | PP |
Comprend | Adaptateur à ajuster à la tige de 0,37 po la plus étroite |
À utiliser avec (équipement) | Tige de support standard |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12308747
|
Bel-Art™
F18204-0000 |
Pince pour burette simple |
27.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP résistant aux produits chimiques et autoclavable à 121°C (250°F)
- Les tampons en caoutchouc souples stabilisent la burette tout en évitant les rayures
- Les graduations restent visibles
- La pince convient aux tiges de support standard (12,5 mm) et comprend un adaptateur convenant aux tiges plus étroites de 9,5 mm
- Tige de support non incluse
Spécification
Autoclavables | |
PP | |
Adaptateur à ajuster à la tige de 0,37 po la plus étroite | |
Tige de support standard |