Learn More
Bel-Art™ Pinces de burette en polypropylène SP Scienceware™
Les pinces anti-corrosion maintiennent les burettes fermement en place
Marque: Bel-Art™ F18204-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP résistant aux produits chimiques et autoclavable à 121°C (250°F)
- Les tampons en caoutchouc souples stabilisent la burette tout en évitant les rayures
- Les graduations restent visibles
- La pince convient aux tiges de support standard (12,5 mm) et comprend un adaptateur convenant aux tiges plus étroites de 9,5 mm
- Tige de support non incluse
Spécification
Autoclavables | |
PP | |
Tige de support standard |
Pince pour burette simple | |
Adaptateur à ajuster à la tige de 0,37 po la plus étroite |