Learn More
Bel-Art™ Racks de microtubes à centrifuger SP Scienceware™ No-Wire™
Les côtés ouverts optimisent l’utilisation dans la glace broyée ou les bains-marie
33.70€ - 270.00€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité | 8/carton |
Dimensions (L x l x H) | 5,08 x 4,15 x 1,7 po (12,8 x 10,5 x 4,3cm) |
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16484809
|
Bel-Art™
F18838-0005 |
63 | Tubes (0,5 ml) |
33.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11723197
|
Bel-Art™
F18838-0015 |
42 | Tubes (1,5 ml) |
270.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les racks en PP moulé coulent dans le bain-marie et ne risquent pas de basculer
- Format compact empilable pour économiser de l’espace
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
- Les racks sont livrés à plat : faciles à assembler
Informations sur la commande
Disponibles en deux tailles pour s’adapter à la plupart des tailles de tubes appréciées. Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1.7 po (13 x 11 x 4.3 cm)
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger | |
PP | |
5,08 x 4,15 x 1,7 po (12,8 x 10,5 x 4,3cm) | |
5,08 in | |
4,15 in | |
1,7 in |
Autoclavables | |
8/carton | |
12,8 cm | |
10,5 cm | |
4,3 cm |