Learn More
Bel-Art™ Racks de microtubes à centrifuger SP Scienceware™ No-Wire™
Les côtés ouverts optimisent l’utilisation dans la glace broyée ou les bains-marie
Marque:  Bel-Art™ F18838-0015
Code produit. 11723197
  • 307.58€ / 8 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les racks en PP moulé coulent dans le bain-marie et ne risquent pas de basculer
  • Format compact empilable pour économiser de l’espace
  • Autoclavables à 121°C (250°F).
  • Les racks sont livrés à plat : faciles à assembler
Informations sur la commande
Disponibles en deux tailles pour s’adapter à la plupart des tailles de tubes appréciées. Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1.7 po (13 x 11 x 4.3 cm)
Spécification
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger
Tubes (1,5 ml)
42
5,08 x 4,15 x 1,7 in. (12,8 x 10,5 x 4,3cm)
5,08 in
4,15 in
1,7 in
Autoclavable
PP
8/boîte
12,8 cm
10,5 cm
4,3 cm