Learn More
Bel-Art™ Mini-cuillères d'échantillonnage SP Scienceware™
Permet d’éviter toute contamination croisée en utilisant une cuillère différente pour chaque échantillon
28.00€ - 37.45€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15570102
|
Bel-Art™
F36721-0010 |
0,1 mL |
28.80€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12870953
|
Bel-Art™
06263-50 |
0,05 mL |
37.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15590102
|
Bel-Art™
F36721-0050 |
0,5 mL |
28.80€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15580102
|
Bel-Art™
F36721-0025 |
0,25 mL |
28.00€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15500112
|
Bel-Art™
F36721-0100 |
1 mL |
28.80€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ces mini-instruments de mesure jetables sont conçus pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires
- En plastique PS blanc hautement résistant aux chocs
- Tous les produits stériles sont estampillés par lot pour un traçage précis
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
Oui | |
Blanc |
Polystyrène | |
Stérile | |
Conçues pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires |