Learn More
Bel-Art™ Mini-cuillères d'échantillonnage SP Scienceware™
Permet d’éviter toute contamination croisée en utilisant une cuillère différente pour chaque échantillon
Marque: Bel-Art™ 06263-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces mini-instruments de mesure jetables sont conçus pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires
- En plastique PS blanc hautement résistant aux chocs
- Tous les produits stériles sont estampillés par lot pour un traçage précis
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
0,05 mL | |
Stérile | |
Conçues pour récupérer de petits échantillons de volumes spécifiques de poudres ou de matériaux similaires |
Polystyrène | |
Oui | |
Blanc |