Learn More
Bel-Art™ Coupe micro-tube SP Scienceware™
Sectionne en toute sécurité, avec précision et facilement des microtubes à centrifuger et élimine les risques liés à l’utilisation de lames de rasoir ou de couteaux
17.55€ - 45.60€
Spécification
À utiliser avec Coupe-microtubes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
11730635
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F21018-0000
Acier chromé Coupe-microtubes Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12395759
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F21018-0001
Acier Lame de rechange pour coupe-microtubes Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Permet de récupérer facilement les granulés radioactifs des extrémités des tubes sans remise en suspension ni risque d’éclaboussures de substances radioactives
  • Fonctionne bien avec les microtubes à centrifuger en PE ou PP de 1,5 ml maximum
  • Corps chromé avec lame en acier remplaçable
  • Diamètre de découpe maximal de 9,4 mm (0,37 po)
Non recommandé pour les tubes en PS.
Spécification
Spécification
Coupe-microtubes