Learn More
Bel-Art™ Coupe micro-tube SP Scienceware™
Sectionne en toute sécurité, avec précision et facilement des microtubes à centrifuger et élimine les risques liés à l’utilisation de lames de rasoir ou de couteaux
Marque: Bel-Art™ F21018-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet de récupérer facilement les granulés radioactifs des extrémités des tubes sans remise en suspension ni risque d’éclaboussures de substances radioactives
- Fonctionne bien avec les microtubes à centrifuger en PE ou PP de 1,5 ml maximum
- Corps chromé avec lame en acier remplaçable
- Diamètre de découpe maximal de 9,4 mm (0,37 po)
Non recommandé pour les tubes en PS.
Spécification
Lame de rechange pour coupe-microtubes | |
Acier | |
Coupe-microtubes |